Learn More
3-Bromthiophen-2-Carboxaldehyddiethylacetal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368686
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11368686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19397.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34042-95-0
Summenformel C9H13BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 265.165
MDL-Nummer MFCD03426030
InChI-Schlüssel QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7022388
IUPAC-Name 3-Brom-2-(Diemethoxymethyl)thiophen
SMILES CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Siedepunkt 70°C (0.9 mmHg)
Brechungsindex 1.524
Menge 5 g
Beilstein 1284657
Formelmasse 265.17
Reinheit (%) 97%