Learn More
3-Bromthiophen-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromothiophene-2-carbonitrile |
| Schmelzpunkt | 46°C to 51°C |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1363930 |
| Formelmasse | 188.05 |
| Reinheit (%) | 97% |