Learn More
3-Bromthiofuran, TRC
Artikelnummer. 30343037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343037 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6882005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiofuran
CAS 872-31-1
Summenformel C4H3BrS
Menge 5 g
Synonym 3-Bromothiophene, 3-Thienyl bromide, NSC 96612, beta-Bromothiophene, 3-Bromothiphene
InChI-Formel InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMILES Brc1ccsc1
IUPAC-Name 3-Bromthiophen
Molekulargewicht (g/mol) 163.04
Formelmasse 161.9139