Learn More
3-Bromostyrol, 97 %, stabilisiert, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 306480050
Additional Details : CAS : 2039-86-3 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413510
  • 80.77 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
08-02-2021
Chemische Identifikatoren
2039-86-3
183.05
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
1-Brom-3-Ethenylbenzol
C8H7Br
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
74870
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
3-Bromostyrene
67°C
Glasflasche
1.406
74.0°C to 75.0°C (3.0mmHg)
5g
2039-86-3
100.0
C8H7Br
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
183.05
183.05
97%
1.4060g/mL
Authentic
1.5890 to 1.5910
0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Farblos bis hellgelb
Stabilized
96.0
96% min. (GC)
H2C=CHC6H4Br
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
1-Brom-3-Ethenylbenzol
74870
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation