Learn More
3-Bromstyrol, 97 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495957 5 g 5 Gramm
11485957 1 g 1 Gramm
11405967 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24497.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183.048 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-86-3
Summenformel C8H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 183.048
MDL-Nummer MFCD00000088
InChI-Schlüssel KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
IUPAC-Name 1-Brom-3-Ethenylbenzol
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.404
Siedepunkt 73°C to 74°C (3 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 5 g
Beilstein 2038490
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 97%