Learn More
3-Bromchinolin, TRC
Artikelnummer. 30346105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346105 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68687525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoquinoline
CAS 5332-24-1
Summenformel C9 H6 Br N
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
SMILES Brc1cnc2ccccc2c1
IUPAC-Name 3-Bromochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 208.05
Formelmasse 206.9684