Learn More
3-Brompyridin, TRC
Artikelnummer. 30340218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340218 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6867402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
Summenformel C5H4BrN
Menge 2.5 g
Synonym 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine
InChI-Formel InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
SMILES Brc1cccnc1
IUPAC-Name 3-Brompyridin
Molekulargewicht (g/mol) 158
Formelmasse 156.9527