Learn More
3-Brompyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441369 5 g 5 Gramm
15451369 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64258.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30683-23-9 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30683-23-9
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.007
MDL-Nummer MFCD01320380
InChI-Schlüssel KBDIRPOTVAODSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopicolinic acid, 3-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromopyridine-2-carboxylicacid, 3-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 3-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem5070, bromopyridine carboxylic, acmc-1cpch, 3-bromo-2-picolinic acid
PubChem CID 2050129
IUPAC-Name 3-Brompyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Dichte 1.813 g/mL
Menge 5 g
Beilstein 472171
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest