Learn More
3-Brompyridin-2-Carbonitril, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 11906411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11906411 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11906411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 55758-02-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 120°C (4.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3BrN2
MDL-Nummer MFCD02683288
Menge 1 g
Synonym 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
InChI-Schlüssel HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
IUPAC-Name 3-Brompyridin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
PubChem CID 817694
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.