Learn More
(3-Brompropoxy)-tert-butyldimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30331917
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6877105G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS 89031-84-5
Summenformel C9H21BrOSi
Menge 5 g
Synonym (3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
InChI-Formel InChI=1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
SMILES BrCCCO[Si](C(C)(C)C)(C)C
IUPAC-Name (3-Brompropoxy)(tert-butyl)dimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
Formelmasse 252.05