Learn More
3-Brompropionylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30334137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6781555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionyl Chloride
CAS 15486-96-1
Summenformel C3 H4 Br Cl O
Menge 5 g
Synonym 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
SMILES ClC(=O)CCBr
IUPAC-Name 3-Brompropanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 171.42
Formelmasse 169.913