Learn More
3-Brompropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromopropionitrile |
| CAS | 2417-90-5 |
| Summenformel | C3H4BrN |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMILES | BrCCC#N |
| IUPAC-Name | 3-Brompropanenitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.97 |
| Formelmasse | 132.9527 |