Learn More
3-Brompropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446896
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446896 100 g 100 Gramm
11436896 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23998.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2417-90-5 | C3H4BrN | 133.976 g/mol
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. It was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brompropionitril wird als Initiator bei der Atomtransferradikalpolymerisation von Acrylnitril eingesetzt. Es wird bei der Kopplung von Reaktionen einer Reihe von aromatischen und heteroaromatischen Phenolen mit Alkyl-, Acyl- oder Benzoylhalogeniden in Acetonitril mit Cäsiumfluorid-Celite verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2417-90-5
Summenformel C3H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 133.976
MDL-Nummer MFCD00001951
InChI-Schlüssel CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionitrile, propanenitrile, 3-bromo, 2-bromoethyl cyanide, 3-bromopropiononitrile, 1-bromo-2-cyanoethane, beta-bromopropionitrile, 2-cyanoethyl bromide, propionitrile, 3-bromo, usaf do-51, beta-bromopriopionitrile
PubChem CID 17020
IUPAC-Name 3-Brompropanenitril
SMILES C(CBr)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionitrile
Dichte 1.615
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Brechungsindex 1.481
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1738565
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether.
Formelmasse 133.98
Reinheit (%) 98%