Learn More
3-Brompropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30341752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341752 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68770550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionic Acid
CAS 590-92-1
Summenformel C3H5BrO2
Menge 50 g
Synonym 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)CCBr
IUPAC-Name 3-Brompropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.97