Learn More
3-Bromopropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brompropionsäure, die als Quaternisierungsmittel in amperometrischen Biosensoren verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Chloroform, Benzol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
3-Brompropionsäure, die als Quaternisierungsmittel in amperometrischen Biosensoren verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Chloroform, Benzol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromopropionic acid |
| Schmelzpunkt | 57°C to 63°C |
| Dichte | 1.48 |
| Siedepunkt | 140°C to 142°C (45 mmHg) |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1071333 |
| Merck Index | 14,1433 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene |
| Mehr anzeigen |