Learn More
3-Brompropionaldehyd Dimethylacetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10044342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10044342 5 g Glasflasche 5 Gramm
10240543 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10044342 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36255-44-4
Summenformel C5H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.045
MDL-Nummer MFCD00013245
InChI-Schlüssel ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
PubChem CID 118932
IUPAC-Name 3-Brom-1,1-Dimethoxypropan
SMILES COC(CCBr)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3410g/mL
Siedepunkt 58.0°C to 60.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 183.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.