Learn More
3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 27246-81-7 |
| Summenformel | C6 H7 Br N2 . Cl H |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-(3-Bromophenyl)hydrazine Hydrochloride, m-Bromphenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | (3-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.5 |
| Formelmasse | 221.9559 |