Learn More
3-Bromphenylhydrazin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425517 5 g -
11435517 25 g 25 Gramm
11445517 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23510.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27246-81-7
Summenformel C6H8BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.50
MDL-Nummer MFCD00012933
InChI-Schlüssel RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
PubChem CID 33757
IUPAC-Name (3-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3565829
Formelmasse 223.51
Reinheit (%) 98%