Learn More
3-Bromphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30333343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333343 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6876255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylboronic Acid
CAS 89598-96-9
Summenformel C6H6BBrO2
Menge 5 g
Synonym m-Bromo-benzeneboronic Acid, (3-Bromophenyl)-boronic Acid, 3-Bromobenzeneboronic Acid, 3-Bromophenylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(Br)c1
IUPAC-Name (3-Bromphenyl)Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.83
Formelmasse 199.9644