Learn More
3-Bromphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466390
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466390 100 g 100 Gramm
11446390 5 g 5 Gramm
11456390 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466390 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20189.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 31938-07-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31938-07-5
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00001906
InChI-Schlüssel UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylacetonitrile, 3-bromobenzyl cyanide, 2-3-bromophenyl acetonitrile, m-bromobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo, 3-bromobenzylcyanide, 3-bromobenzeneacetonitrile, 3-bromophenyl acetonitrile, m-bromophenylacetonitrile, 2-3-bromophenyl ethanenitrile
PubChem CID 36023
IUPAC-Name 2-(3-bromphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Siedepunkt 275°C
Flammpunkt 126°C (259°F)
Brechungsindex 1.57
Menge 100 g
UN-Nummer UN3449
Beilstein 2355439
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 97%