Learn More
3-Bromphenylaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10455862 5 g -
10606384 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10455862 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21906-32-1 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21906-32-1
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.08
MDL-Nummer MFCD00210400
InChI-Schlüssel FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromophenyl propan-2-one, 3-bromophenylacetone, 1-3-bromophenyl-2-propanone, 1-3-bromophenyl acetone, 2-propanone, 1-3-bromophenyl, 3-bromophenyl acetone, ksc492m0h, 1-3-bromo-phenyl propan-2-one
PubChem CID 2734093
IUPAC-Name 1-(3-Bromphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylacetone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5570 to 1.56
Menge 5 g
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit