Learn More
3-Bromphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30334809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334809 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6864151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylacetic Acid
CAS 1878-67-7
Summenformel C8H7BrO2
Menge 1 g
Synonym (m-Bromophenyl)acetic Acid, 2-(3-Bromophenyl)acetic Acid, 3-Bromobenzeneacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 2-(3-Bromphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Formelmasse 213.9629