Learn More
3-Bromphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475626 5 g 5 Gramm
11485626 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20758.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1878-67-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-67-7
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00004330
InChI-Schlüssel KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
PubChem CID 74653
IUPAC-Name 2-(3-Bromphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenylacetic acid
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 2045104
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%