missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10507874
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10507874 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10507874 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S04141DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromophenyl isothiocyanate
CAS 2131-59-1
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H4BrNS
Strukturformel BrC6H4NCS
MDL-Nummer MFCD00004803
Menge 1 g
Synonym 3-bromophenyl isothiocyanate, m-bromophenyl isothiocyanate, benzene, 1-bromo-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, m-bromophenyl ester, 3-bromophenylisothiocyanate, 1-bromo-3-isothiocyanato-benzene, acmc-1chhg, m-bromphenylisothiocyanat, zmgmghnoacsmqn-uhfffaoysa, #
InChI-Schlüssel ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N=C=S
IUPAC-Name 1-brom-3-isothiocyanatbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
PubChem CID 16481
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.