Learn More
3-Bromphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358725 1 g 1 Gramm
11368725 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12292.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23138-55-8
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD00002014
InChI-Schlüssel VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
IUPAC-Name 1-brom-3-isocyanatbenzol
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenyl isocyanate
Dichte 1.586
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5855
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2802537
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 98%