Learn More
3-Bromphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10636871 5 g -
10382823 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23138-55-8
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD00002014
InChI-Schlüssel VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
IUPAC-Name 1-brom-3-isocyanatbenzol
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenyl isocyanate
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5860g/mL
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NCO
Brechungsindex 1.5835 to 1.5865
Menge 5 g
Relative Dichte 1.586
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit