Learn More
3-Bromphenol, TRC
Artikelnummer. 30330011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330011 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330011 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686360100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenol
CAS 591-20-8
Summenformel C6 H5 Br O
Menge 100 g
Synonym Phenol, m-bromo- (8CI), 3-Bromophenol, m-Bromophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 3-Bromphenol
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
Formelmasse 171.9524