Learn More
3-Bromphenetol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479387 50 g 50 Gramm
11469387 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21418.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2655-84-7 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2655-84-7
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
MDL-Nummer MFCD00274287
InChI-Schlüssel LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenetole, benzene, 1-bromo-3-ethoxy, m-bromophenetole, 3-bromophenyl ethyl ether, 1-bromo-3-ethoxy-benzene, 3-bromoethoxybenzene, 3-bromphenyl ethyl ether, phenetole, m-bromo, m-bromphenetol, 3-ethoxybromobenzene
PubChem CID 75867
IUPAC-Name 1-brom-3-ethoxybenzol
SMILES CCOC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenetole
Dichte 1.41
Siedepunkt 231°C
Flammpunkt 83°C (182°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 50 g
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 98%