Learn More
3-Brompentan, TRC
Artikelnummer. 30337473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337473 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68714525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopentane
CAS 1809-10-5
Summenformel C5H11Br
Menge 25 g
Synonym 3-Pentyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCC(Br)CC
IUPAC-Name 3-Brompentan
Molekulargewicht (g/mol) 151.04
Formelmasse 150.0044