Learn More
3-(Brommethyl)toluol, TRC
Artikelnummer. 30343226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343226 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343226 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68761050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)toluene
CAS 620-13-3
Summenformel C8H9Br
Menge 50 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1cccc(CBr)c1
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
Formelmasse 183.9888