Learn More
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene |
| CAS | 1198-51-2 |
| Summenformel | C9 H6 Br Cl S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc2scc(CBr)c2c1 |
| IUPAC-Name | 3-(Brommethyl)-5-chlor-1-benzothiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 261.566 |
| Formelmasse | 259.906 |