Learn More
3-(Brommethyl)-5-Chlorbenzo[b]thiophen, 95+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 261.57 |
Reinheit (%) | 95% |