Learn More
3-Brommethyl-2-(1H)-Chinoxalinon, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496310
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496310 25 g 25 Gramm
11486310 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27169.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62235-61-4 | C9H7BrN2O | 239.072 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62235-61-4
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
MDL-Nummer MFCD02660613
InChI-Schlüssel SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl quinoxalin-2-ol, 3-bromomethylquinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-1h-quinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-2-quinoxalinol, 3-bromomethyl-2 1h-quinoxalinone, 2 1h-quinoxalinone, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl hydroquinoxalin-2-one, acmc-20agnv, 3-bromomethyl quinoxaline
PubChem CID 286254
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)-1H-Chinoxalin-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=N2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromomethyl-2(1H)-quinoxalinone
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch