Learn More
3-Bromimidazo[1,2-b]pyridazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10412390 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10412390 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00252DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoimidazo[1, 2-b]pyridazine
CAS 18087-73-5
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H4BrN3
MDL-Nummer MFCD09757672
Menge 1 g
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo, pubchem18744, acmc-209eh2, ksc496a9t, 3-bromo-imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromoimidazo 1,2,-b pyridazine, 3-bromanylimidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine
InChI-Schlüssel KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN=C2C=CC=NN12
IUPAC-Name 3-Bromimidazo[1,2-b]Pyridazin
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
PubChem CID 12872319
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 95%