Learn More
3-Bromofuran, TRC
Artikelnummer. 30334729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334729 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6845101G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Summenformel C4H3BrO
Menge 1 g
Synonym 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
InChI-Formel InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMILES Brc1cocc1
IUPAC-Name 3-Bromfuran
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
Formelmasse 145.9367