Learn More
3-Bromfuran, 97 %, stab. mit 0.5 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495557 1 g 1 Gramm
11405567 5 g 5 Gramm
11415567 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23543.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
3-Bromofuran was a synthesis reagent used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins. It is one of the volatile metabolites discussed in studies for detecting and discriminating diseases of onion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromfuran war ein Synthesereagenz, das bei der Herstellung von 2-substituierten 3-Furfuralen verwendet wurde. Es wurde auch in der Synthese von 5,6-Dehydro-norcantharidin verwendet. Es ist einer der flüchtigen Metaboliten, die in Studien zum Nachweis und zur Diskriminierung von Zwiebelerkrankungen untersucht wurden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von Oxidationsmitteln und hitzegeschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22037-28-1
Summenformel C4H3BrO
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
MDL-Nummer MFCD00005347
InChI-Schlüssel LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC-Name 3-Bromfuran
SMILES BrC1=COC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuran
Namenshinweis stabilized with 0.5% calcium carbonate
Dichte 1.635
Siedepunkt 102°C to 104°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105337
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formelmasse 146.98
Reinheit (%) 97%