Learn More
3-Bromchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399509
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399509 5 g 5 Gramm
11442008 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14591.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 49619-82-1 | C9H5BrO2 | 225.041 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49619-82-1
Summenformel C9H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.041
MDL-Nummer MFCD00017337
InChI-Schlüssel IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC-Name 3-Bromohromen-4-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromochromone
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 5 g
Beilstein 125684
Formelmasse 225.05
Reinheit (%) 97%