Learn More
3-Bromcatechol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413567
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413567 250 mg 250 Milligramm
11461500 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26925.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14381-51-2 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
3-Bromocatechol, is used as a drug and agrochemicals intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromcatechol wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14381-51-2
Summenformel C6H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.008
MDL-Nummer MFCD00869768
InChI-Schlüssel JPBDMIWPTFDFEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocatechol, 3-bromopyrocatechol, 1-bromo-2,3-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, 3-bromo, benzenediol, bromo, 3-bromo-1,2-benzenediol, 2,3-dihydroxy-bromobenzene, bromocatechol, 3-bromoatechol, pubchem19085
PubChem CID 26659
IUPAC-Name 3-Brombenzol-1,2-Diol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromocatechol
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 95%