Learn More
3-Bromcarbazol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451649 25 g 25 Gramm
15431649 1 g 1 Gramm
15441649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64437.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1592-95-6 | C12H8BrN | 246.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für organische Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-95-6
Summenformel C12H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 246.107
MDL-Nummer MFCD00222621
InChI-Schlüssel LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC-Name 3-Brom-9H-Carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromocarbazole
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 160°C (6 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 142195
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 246.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest