Learn More
3-Iodbenzylamin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423177
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423177 5 g 5 Gramm
11433177 25 g 25 Gramm
11443177 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16132.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39959-54-1 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39959-54-1
Summenformel C7H9BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 222.51
MDL-Nummer MFCD00012856
InChI-Schlüssel UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724980
IUPAC-Name (3-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 5 g
Beilstein 3913185
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 222.52
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzylamine hydrochloride