Learn More
3-Brombenzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411517
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411517 100 g 100 Gramm
11491507 5 g 5 Gramm
11401517 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24963.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10269-01-9 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
3-Bromobenzylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agro chemicals, dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombenzylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10269-01-9
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.052
MDL-Nummer MFCD01026119
InChI-Schlüssel SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
PubChem CID 457587
IUPAC-Name (3-Bromphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzylamine
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.5885
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 97%