Learn More
3-Brombenzylmercaptan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413457
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413457 250 mg 250 Milligramm
11431270 1 g 1 Gramm
11441270 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26358.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Toluol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886497-84-3
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.097
MDL-Nummer MFCD06798010
InChI-Schlüssel LXEHTZZVGCUFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl methanethiol, 3-bromobenzylmercaptan, 3-bromobenzyl mercaptan, 3-bromo-alpha-toluenethiol, benzenemethanethiol,3-bromo, 3-bromophenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2761417
IUPAC-Name (3-bromphenyl)methanthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzyl mercaptan
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in toluene.
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 98%