Learn More
3-Brombenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373166
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373166 25 g 25 Gramm
11363166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12458.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 932-77-4 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-77-4
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.479
MDL-Nummer MFCD00040865
InChI-Schlüssel UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl chloride, 1-bromo-3-chloromethyl benzene, 3-bromo-alpha-chlorotoluene, m-bromobenzyl chloride, benzene, 1-bromo-3-chloromethyl, 3-bromo-a-chlorotoluene, 3-bromobenzylchloride, pubchem23319, acmc-209rkw, bromo-3-chloromethyl-benzene
PubChem CID 523059
IUPAC-Name 1-Brom-3-(Chlormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzyl chloride
Dichte 1.608
Siedepunkt 118°C to 119°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5835
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 742267
Formelmasse 205.49
Reinheit (%) 97%