Learn More
3-Brombenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497367
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497367 10 g -
11407377 50 g 50 Gramm
11417377 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15075.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
3-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of, 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen and substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromobenzylbromid wurde bei der Synthese von 1,7-Di(3-Bromobenzyl)Cyclen und substituiertem 8-Arylquinolin, Phosphodiesterase4(PDE4)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-78-9
Summenformel C7H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 249.933
MDL-Nummer MFCD00000176
InChI-Schlüssel ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
IUPAC-Name 1-Brom-3-(brommethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzyl bromide
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Dichte 1.56
Siedepunkt 128°C to 130°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2078683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzyl bromide