missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brombenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-72907
25.80 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
823-78-9
C7H6Br2
249.93
MFCD00000176
ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
69979
1-Brom-3-(brommethyl)Benzol
C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
823-78-9
C7H6Br2
249.93
MFCD00000176
ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
69979
1-Brom-3-(brommethyl)Benzol
C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzyl bromide
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 42.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 130.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 05, 308
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 249.93
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallins Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'