Learn More
3-Brombenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494323
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494323 5 g 5 Gramm
11404333 25 g 25 Gramm
11414333 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494323 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10929.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15852-73-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15852-73-0
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD00004629
InChI-Schlüssel FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl alcohol, 3-bromophenyl methanol, m-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-bromo, 3-bromobenzylalcohol, 3-bromophenyl methan-1-ol, 3-bromo-benzenemethanol, m-bromobenzylalcohol, 3-bromo benzylalcohol, pubchem3747
PubChem CID 85141
IUPAC-Name (3-Bromphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzyl alcohol
Dichte 1.56
Siedepunkt 165°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 5 g
Beilstein 2242512
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 99%