Learn More
3-Brombenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422308
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422308 250 g 250 Gramm
11402308 10 g 10 Gramm
11412308 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15256.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-09-7
Summenformel C7H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 219.462
MDL-Nummer MFCD00000669
InChI-Schlüssel PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
IUPAC-Name 3-Brombenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzoyl chloride
Dichte 1.666
Siedepunkt 247°C to 251°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1635505
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 219.47
Reinheit (%) 98%