Learn More
3-Brombenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480913
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480913 250 g 250 Gramm
11460913 10 g 10 Gramm
11470913 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13317.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6952-59-6 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
3-Bromobenzonitrile is involved in the Suzuki reaction under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombenzonitril ist an der Suzuki-Reaktion unter lösungsmittelfreien Bedingungen beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.2 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6952-59-6
Summenformel C7H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 182.02
MDL-Nummer MFCD00001796
InChI-Schlüssel STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
PubChem CID 23381
IUPAC-Name 3-Brombenzonitril
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzonitrile
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Dichte 1.562
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1858942
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.2g/L)
Formelmasse 182.03
Reinheit (%) 99%