Learn More
3-Brombenzonitril 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 106701000
Additional Details : CAS : 6952-59-6 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
6952-59-6 | |
182.02 | |
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N | |
23381 | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)C#N |
C7H4BrN | |
MFCD00001796 | |
m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile | |
3-Brombenzonitril |
Spezifikation
3-Bromobenzonitrile | |
Authentic | |
225°C | |
37°C to 41°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
BrC6H4CN | |
09, 350 | |
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N | |
3-Brombenzonitril | |
23381 | |
Kristalline Masse, Kristalle oder kristallines Pulver |
>110°C | |
Glasflasche | |
Beige oder weiß bis gelb | |
100g | |
6952-59-6 | |
100.0 | |
C7H4BrN | |
MFCD00001796 | |
m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)C#N | |
182.02 | |
182.02 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Bromobenzonitrile
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.