missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brombenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3756978
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
3-Brombenzoesäure
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
3-Brombenzoesäure
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 349
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'